Learn More
Invitrogen™ Kits ELISA pour IL-10 humain
Description
Dosez les concentrations d’IL-10 (interleukine-10) dans le sérum humain, le plasma (EDTA, héparine, citrate de sodium), les échantillons d’urine et de surnageant de culture avec nos kits ELISA IL-10 pour humains Invitrogen™.
Cible : Interleukine-10 (IL-10) humaine naturelle et recombinante
Format : ELISA colorimétrique (substrat TMB) dans la plaque de bandelette à 96 puits transparents
Mesure : Absorbance à 450 nm moins absorbance à 550 nm
Plage de dosage : 15,4 à 600 pg/ml
Sensibilité : < 3pg/mL
Précision : CV intradosage < 10%; inter-assay CV < 10%
Types d’échantillon : Surnageant de culture cellulaire, urine, sérum, plasma (EDTA, citrate de sodium et héparine)
Durée totale du dosage : 3 heures
Taille de l’échantillon : 50 μl
Spécificité : Aucune réaction croisée significative avec l’IL-1α, l’IL-2, l’IL-3, l’IL-4, l’IL-6, l’IL-7, l’IL-8, le TNFα, le TNFβ ou l’IFNγ humains. Env. 2 % de réactivité croisée avec souris recombinante IL-10
Comprend : les kits complets contiennent des plaques d’anticorps préenduites, des anticorps de détection, des tampons, des diluants, des étalons et des substrats.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P22301 |
| Plage de dosage | 15,36-600 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | <3 pg/ml |
| Description | Kit ELISA pour IL-10 humain |
| Conjugué | Biotine |
| Format du kit d’immunoessai | ELISA colorimétrique (substrat TMB) dans la plaque de bandelette à 96 puits transparents |
| Type de produit | Kit ELISA |
| Type d’échantillon | Sérum, Surnageant, Surnageant, Urine |
| Spécificité | Aucune réaction croisée significative avec IL-1a, IL-2, IL-3, IL-4, IL-6, IL-7, IL-8, TNFa, TNFß ou IFNg humain. Env. 2 % de réactivité croisée avec IL-10 de souris recombinant |
| Suffisant pour | 2 x 96 puits de microplaques |
| Afficher plus |