missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA pour IL-17B humaine

Code produit 17135479
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17135479 5 x 96 tests 1 pièce
15415033 96 dosages 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17135479 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EHIL17BX5

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Kit ELISA sandwich

Le test ELISA pour l’interleukine 17B humaine (IL-17B humaine) quantifie l’IL-17B humaine dans le sérum, le plasma ou le milieu de culture cellulaire humains. Le dosage reconnaîtra exclusivement le IL-17B humain naturel et recombinant. Principe de la méthode L’ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour l’IL-17B humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.

Stimule la libération du facteur de nécrose tumorale alpha et de l’IL-1-bêta à partir de la lignée cellulaire monocytique THP-1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion Q9UHF5
Plage de dosage 0,41 ng/ml à 100 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,3 ng/ml
Plage d’étalonnage 0,3 ng/ml à 100 ng/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Cytokines & récepteurs
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
Spécificité Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : angiogénine humaine, BDNF, BLC, CNTF, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptine (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF,SDF-1 alpha, TARC, TGF-bêta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF.
Suffisant pour 5 x 96 dosages
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 27190
Symbole de gène(s) IL-17 B,IL-20,NIRF,ZCYTO7
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits SAV-HRP, Concentrat de diluant de dosage, Solution d’arrêt, Tampon de lavage, Chromogène, Plaques à 96 puits pré-enduites, Couvercles de plaques adhésives, Étalon, Anticorps de détection biotinylé
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 5 x 96 tests
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Inflammation
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme UNQ516/PRO1031, IL-17 B, IL-20, NIRF, ZCYTO7
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.