missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA pour souris IL-1RA

Code produit 15475293
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15475293 96 dosages 1 kit
17145749 5 x 96 tests 1 pièce
18527924 10 x 96 tests 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15475293 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EMIL1RN

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Kit ELISA sandwich

L’ELISA interleukine-1 RA de souris (IL-1RA/IL-1RN de souris) quantifie les IL-1RA de souris dans le sérum de souris, le plasma ou le milieu de culture cellulaire. Le dosage reconnaîtra exclusivement le IL-1RA de souris naturel et recombinant. Principe de la méthode L’ELISA sandwich en phase solide pour IL-1RA de souris (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.

L’antagoniste des récepteurs de l’interleukine 1 (ILRA) est une protéine liée à la famille IL-1 basée sur ses similarités dans la séquence des acides aminés avec l’IL-1 bêta et l’IL-1 alpha, les similarités dans la structure des gènes et la localisation collective des gènes. Le gène humain contient quatre exons et des cartes sur le chromosome 2q13-14. L’IL-1 RA se lie au récepteur IL-1 et bloque l’action de l’IL-1 par inhibition compétitive. Contrairement à l’IL-1, la liaison de l’IL-1 RA ne déclenche pas d’événements de signalisation. La sécrétion de l’IL-1 RA est médiée par une séquence de signal classique alors que ni l’IL-1alpha ni l’IL-1bêta ne possèdent une telle séquence. L’absence d’homologie entre l’IL-1 RA et l’IL-1 alpha ou l’IL-1 bêta près du terminus N peut expliquer les différences biosynthétiques et fonctionnelles entre l’IL-1 RA et les deux protéines IL-1. La production d’IL-1RA est stimulée par de nombreuses substances, notamment les IgG adhérentes, les cytokines et les composants bactériens ou viraux. L’IL-1RA est une protéine anti-inflammatoire naturelle importante qui, lorsqu’elle est manquante ou disponible en quantités inadéquates, joue un rôle clé dans plusieurs conditions pathologiques telles que l’arthrite rhumatoïde, la colite, l’ostéomyélite, la périostite et la pustulose.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion P25085
Plage de dosage 2,74-2000 pg/ml
Sensibilité du dosage 2 pg/ml
Plage d’étalonnage 2 pg/ml à 2000 pg/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Autres protéines
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant
Spécificité Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : CD30 de souris, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, éotaxine, éotaxine-2, Ligand Fas, fractalkine, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptine R, LEPTINE (OB), LIX, L-sélectine, lymphotactine, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 bêta, MIP-3 alpha, PF-4, P-sélectine, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alpha, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Souris
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 16181
Symbole de gène(s) F630041P17Rik,IL-1ra
Coefficient de variation inter-dosage < 12 %
Coefficient de variation intra-dosage < 10 %
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Inflammation
Volume d’échantillon Plasma, 20 μl ; sérum, 20 μl ; surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme RP23-218B17,2, F630041P17Rik, IL-1ra
Cible Souris
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.