Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA d’IL-6 porcine
Code produit 15445403
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15445403 96 dosages 1 kit
17145979 5 x 96 tests 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15445403 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur ESIL6
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
ELISA
The Porcine Interleukin 6 (IL-6) ELISA quantitates Porc IL-6 in porcine serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Porc IL-6. Principle of the method The Porcine IL-6 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
L’interleukine 6 (IL-6) est une protéine de 26 kD multifonctionnelle initialement découverte dans le milieu des cellules fibroblastoïdes stimulées par l’ARN. L’IL-6 semble être directement impliquée dans les réponses qui se produisent après l’infection et les lésions cellulaires, et elle peut s’avérer aussi importante que l’IL-1 et le TNF-a dans la régulation de la réponse de phase aiguë. L’IL-6 est produite par des fibroblastes, des cellules T activées, des monocytes activés ou des macrophages et des cellules endothéliales. L’IL-6 agit sur une variété de cellules, y compris les cellules souches myéloïdes, les cellules T, les cellules B et les hépatocytes. En outre, l’IL-6 semble interagir avec l’IL-2 dans la prolifération des lymphocytes T. L’IL-6 potentialise l’effet prolifératif de l’IL-3 sur les progéniteurs hématopoïétiques multipotentiels. L’IL-6 joue un rôle essentiel dans la différenciation des cellules B en cellules plasmatiques. Elle est un puissant facteur de croissance pour le plasmacytome et le myélome. L’IL-6 est un supplément de culture très utile pour la génération d’un grand nombre d’hybridomes produisant des anticorps. Principalement produite à des sites d’inflammation aiguë et chronique, l’IL-6 est sécrétée dans le sérum et induit une réponse inflammatoire transcriptionnelle par le biais du récepteur de l’interleukine 6, alpha. Le fonctionnement de l’IL-6 est impliqué dans une grande variété d’états pathologiques associés à l’inflammation, y compris le diabète sucré et l’arthrite rhumatoïde juvénile systémique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P26893
Plage de dosage 40,96-10,000 pg/ml
Sensibilité du dosage 45 pg/ml
Plage d’étalonnage 45 pg/ml à 10000 pg/ml
Description Kit IL-6 ELISA, 96 dosages, volume d’échantillon 100 μl, sensibilité de 45 pg/ml, numéro d’accession NP_001239358,1, NP_999564,1, Gene ID 100628202 ; 399500, Symbole des gènes IL6, espèces porcines, cytokines et récepteurs famille de protéines, méthode de détection colorimétrique
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Méthode de détection Colorimétrique
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Cytokines & récepteurs
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant
Spécificité La paire d’anticorps ELISA sandwich détecte l’IL-6 d’origine porcine.
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Porc
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 399500
Symbole de gène(s) IL6
Coefficient de variation inter-dosage < 12 %
Coefficient de variation intra-dosage < 10 %
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Plaque(s) pré-enduite(s), étalon ou calibrateur, anticorps détecteur, conjugué HRP, diluants, tampon de lavage, substrat(s) et solution d’arrêt
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Immunologie
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme S/O
Cible Porcs
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min