Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour IL1RL1/ST2 humain
Code produit 15904224
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
96 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15904224 96 dosages 96 pièces
17195459 5 x 96 tests 1 pièce
17895107 10 x 96 tests 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15904224 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EHIAST2
Includes
Plaque(s) pré-enduite(s), standard, anticorps de détection conjugué de peroxydase, tampon de dosage, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques et fiche technique spécifique au lot.
ELISA
The Human IL1RL1/ST2 ELISA quantitates Hu IL1RL1 in human serum, plasma, buffered solution, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IL1RL1. Principle of the method The Human IL1RL1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
ST2 est membre de la famille des récepteurs de lʼinterleukine 1. Des études de ST2 chez la souris suggèrent que ce récepteur peut être induit par des stimuli pro-inflammatoires et peut être impliqué dans la fonction des cellules T auxiliaires. ST2 appartient à la famille des récepteurs de lʼinterleukine-1 avec trois domaines de type C2 (immunoglobulines) similaires à Ig et un domaine TIR. ST2 est un récepteur pour lʼinterleukine-33 (IL-33) qui, lors de la stimulation, recrute les molécules de signalisation MYD88, Irak1, Irak4 et TRAF6, suivi de la phosphorylation de MAPK3/ERK1 et/ou MAPK1/ERK2, MAPK14 et MAPK8. Les rapports suggèrent également son rôle possible dans la fonction des cellules T auxiliaires ainsi que dans la croissance cellulaire. Trois isoformes de ST2 ont été rapportées lorsque lʼisoforme C est une forme membranaire et que lʼisoforme B est une forme sécrétée. Le ST2 peut être induit par des stimuli pro-inflammatoires et peut également être trouvé dans le sérum de la maladie auto-immune. Différentes isoformes sont limitées à différents tissus alors que lʼexpression élevée de cette protéine est évidente dans les reins, les poumons, le placenta, lʼestomac, le muscle squelettique, le côlon et lʼintestin grêle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion Q01638
Plage de dosage 31,25-2000 pg/ml
Sensibilité du dosage 30,5 pg/ml
Description Kit ELISA de protéines exprimées ST2 de stimulation de la croissance humaine
Doser Dosage multiplex sur la plateforme Luminex
Conjugué Biotine
Méthode de détection Fluorescence
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Cytokine
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA, dosages de protéines, tests d’activité, biologie des protéines, biologie de la reproduction, inflammation, stress oxydatif, métabolisme, signalisation cellulaire, épigénétique, hématologie, dommages à l’ADN, biologie du cancer, immunologie, neurosciences, neurobiologie, détection d’hormones stéroïdes
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 9173
Symbole de gène(s) IL1RL1
Coefficient de variation inter-dosage 8,5%
Coefficient de variation intra-dosage 4,3%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Inflammation
Volume d’échantillon Plasma, 12,5 μl ; sérum, 12,5 μl ; surnageant, 50 μl
Conditions de stockage -20°C
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 3 h