Learn More
Ilaprazole, TRC
Code produit 30404974
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30404974 25 mg
30396334 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30404974 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI26640025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 27-10-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 172152-36-2
Formule moléculaire C19 H18 N4 O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 366.44
Synonyme 2-[[(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-6-(1H-pyrrol-1-yl)-1H-benzimidazole, 1H-Benzimidazole, 2-[[(4-methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-5-(1H-pyrrol-1-yl)- (9CI), 2-[[(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-6-(1H-pyrrol-1-yl)-1H-benzimidazole, IY 81149, Ilaprazole, 2-[[(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-6-(1H-pyrrol-1-yl)-1H-benzimidazole, 1H-Benzimidazole, 2-[[(4-methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-5-(1H-pyrrol-1-yl)- (9CI), 2-[[(4-Methoxy-3-methyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-6-(1H-pyrrol-1-yl)-1H-benzimidazole, IY 81149
Nom IUPAC 2-[(4-méthoxy-3-méthylpyridine-2-yl)méthylsulfinyl]-5-pyrrol-1-yl-1H-benzimidazole
SMILES COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(ccc3[nH]2)n4cccc4)c1C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ilaprazole
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H18N4O2S/c1-13-17(20-8-7-18(13)25-2)12-26(24)19-21-15-6-5-14(11-16(15)22-19)23-9-3-4-10-23/h3-11H,12H2,1-2H3,(H,21,22)
Poids de la formule 366.115