Learn More
ILK-IN-2, MedChemExpress
Code produit 16450306
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16450306 2 mg
16447578 10 mg
16410058 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16450306 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY18676B
MedChemExpress ILK-IN-2 (OSU-T315 analog) is a ILK inhibitor.
ILK-IN-2 (OSU-T315 analog) is a ILK inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau ILK-IN-2
Forme physique Solid
CAS 1333146-24-9
Couleur Off-White
Quantité 2 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C30H30F3N5O
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme OSU-T315 analog
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (93.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC)CCC1=NN(C2=CC=C(N3CCNCC3)C=C2)C(C4=CC=C(C5=CC=C(C(F)(F)F)C=C5)C=C4)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 533.59
Poids de la formule 533.59
Pourcentage de pureté 98.14%
Qualité Research