Learn More
Cytiva ExoProStar™ 1 étape
Product Code. 11941411 Shop All Cytiva Products
Change view
Click to view available options
Nbre de réactions:
100
500
2000
5000
Unit Size:
100 réactions
2000 réactions
500 réactions
5000 réactions
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Nbre de réactions Unit Size
11941411 500 500 réactions
12124082 100 100 réactions
12134082 2000 2000 réactions
11961411 5000 5000 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11941411 Supplier Cytiva Supplier No. US77705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    469.20€
    409.03€ / 500 réactions
    Économisez 60.17€
    12% de réduction
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
À utiliser pour le nettoyage enzymatique des produits de PCR. Cytiva Lifescience™ Illustra ExoProStar™ 1 étape avec illustra L'exonucléase I et la phosphatase alcaline combinées dans un seul tube pour éliminer les amorces et les dNTP non incorporés.
  • Un seul tube contenant un mélange d’enzymes et permettant le nettoyage des produits de PCR et des réactions de séquençage
  • Une seule étape de pipetage pour préparer votre réaction
  • Protocole rapide en 30 minutes en gardant les mains libres
  • 100 % de récupération du produit PCR
  • Adaptables à différents volumes de réaction
  • Fonction d’automatisation conviviale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Technologie de nettoyage enzymatique des produits de PCR faisant appel à l’exonucléase I et la phosphatase alcaline illustra réunis dans un tube, et permettant d’éliminer les amorces et les dNTP non incorporés.Pour un maximum de commodité, fourni en tube unique.
Isolation Technology Technologie de purification de PCR enzymatique
À utiliser avec (application) Élimination des amorces et des dNTP non incorporés
Nbre de réactions 500
Type de produit illustra ExoProStar en 1 étape
Quantité 1 de chaque
Heure du test 30 min
Rendement 100 % de récupération du produit PCR