Learn More
Cytiva Kit de purification à bandes de gel et ADN PCR GFX™
Code produit 10218134 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 préparations
250 préparations
Conditionnement:
100 réactions
250 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
10218134 250 préparations 250 réactions
10536295 100 préparations 100 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10218134 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28903471
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
Colonnes GFX ; Tubes de prélèvement ; Flacons à code couleur contenant du tampon de capture ; Tampon de lavage ; Deux tampons d’élution : Tris-HCl et eau stérile
Purifiez et concentrez des produits de PCR ou des fragments d’ADN d’une taille comprise entre 50 bp et 10 kb. Le kit de purification des bandes de gel et d’ADN par PCR Cytiva Life Sciences™ illustra™ GFX™ peut être utilisé pour purifier l’ADN à partir de volumes de réaction pouvant atteindre 100 μl ou de bandes de gel d’agarose de 900 mg maximum.
Les récupérations standard vont de 60 à 80 % pour les fragments d’ADN à partir de gel d’agarose jusqu’à 95 % pour les produits PCR à partir de solutions.
  • Méthode de purification simple et rapide pour une durée de manipulation inférieure à 10 minutes
  • Volume d’élution flexible de 10 à 50 μl pour différents besoins de concentration d’ADN
  • Conception améliorée de la colonne avec une augmentation du volume maximum de rétention allant jusqu’à un volume de phase liquide de 800 μl (950 μl sans bouchon)
  • L’ADN d’une pureté exceptionnelle (jusqu’à 99,5 %) est prêt à une utilisation directe en séquençage, PCR, marquage, digestion par enzymes de restriction et clonage
  • Indicateur visuel en couleur ajouté au tampon de capture garantissant un pH optimal pour une liaison et une récupération d’ADN maximales
  • Le kit combine un tampon chaotropique polyvalent et une matrice en fibre de verre dans une colonne de centrifugation pour la purification d’ADN à partir de solution et de gel d’agarose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Conçu pour la purification et la concentration rapides de produits PCR ou de fragments d’ADN d’une taille allant de 50 bp à 10 kb. Ce kit peut être utilisé pour purifier l’ADN issu de volumes de réaction jusqu’à 100 μl ou de lames de gel d’agarose jusq
Format Kit d’outils
Isolation Technology Colonne de centrifugation de silice
Type d’échantillon Coupes de gel d’agarose, Solutions d’ADN, Réactions enzymatiques, Mélanges pour PCR
Formule Tris HCl et eau stérile
À utiliser avec (application) Isolement et concentration de fragments d’ADN (50 bp à 10 kb) à partir de mélanges de PCR, de bandes de gels d’agarose contenant de l’ADN, de modifications d’ADN basées sur des enzymes et des digestions par des enzymes de restriction
Comprend Colonnes GFX™, tubes de prélèvement, flacons à code couleur contenant du tampon de capture, du tampon de lavage et deux tampons d’élution
Nbre de réactions 250 préparations
Type de produit Kit d’ADN pour PCR et de purification sur bande de gel illustra GFX
Volume d’échantillon 50 bp-10 kb
Rendement Volume d’élution PCR de 10 μl (65 %), volume d’élution PCR de 50 μl (82 %), volume d’élution de 300 mg d’agarose (10 μl) (57 %), volume d’élution de 300 mg d’agarose (50 μl) (91 %)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • illustra GFX PCR DNA and Gel Band Purification Kit, 250 purifications'
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: thiocyanic acid salts
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.