Learn More
Cytiva Colonnes NAP™, NAP-10
Code produit 10208564 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20/boîte
50/boîte
Conditionnement:
20 pièces
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10208564 50/boîte 50 pièces
10228284 20/boîte 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10208564 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17085402
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À utiliser pour la purification rapide et efficace d’ADN et d’oligonucléotides (> 10 mers) en moins de 15 minutes par écoulement par gravité. Les colonnes Cytiva Life Sciences™ illustra™ NAP™ sont des colonnes jetables pré-conditionné
  • Colonnes jetables pré-remplies avec Sephadex™ Le gel G-25 de qualité ADN ne nécessite que la gravité pour migrer.
  • Disponible en trois tailles selon le volume de l'échantillon : 0,5 mL (NAP-5), 1 mL (NAP-10) ou 2,5 mL (NAP-25)
  • Pratique pour la purification, le dessalage et l’échange de tampons à petite échelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Colonne
Isolation Technology Filtration
À utiliser avec (application) Purification rapide et efficace d’ADN et d’oligonucléotides
Comprend Protocole étape par étape complet identifiant les volumes fixes nécessaires à l’équilibrage, au lavage et à l’élution des échantillons
Type de produit NAP-10
Quantité 50/boîte
compliance-icons
Identifiant produit
  • illustra NAP 10 columns, (50)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one