Includes
Protocole étape par étape complet identifiant les volumes fixes nécessaires à l’équilibrage, au lavage et à l’élution des échantillons
- Colonnes jetables pré-remplies avec Sephadex™ Le gel G-25 de qualité ADN ne nécessite que la gravité pour migrer.
- Disponible en trois tailles selon le volume de l'échantillon : 0,5 mL (NAP-5), 1 mL (NAP-10) ou 2,5 mL (NAP-25)
- Pratique pour la purification, le dessalage et l’échange de tampons à petite échelle
Order Info
Le gel qualité ADN Sephadex G-25 est livré dans un tampon de colonne composé d’eau distillée avec 0,15 % de biocide CG/ICP Kathon™.
Specifications
Specifications
| Format | Colonne |
| À utiliser avec (application) | Purification rapide et efficace d’ADN et d’oligonucléotides |
| Comprend | Protocole étape par étape complet identifiant les volumes fixes nécessaires à l’équilibrage, au lavage et à l’élution des échantillons |
| Type de produit | NAP-25 |
| Quantité | 20/boîte |
Safety and Handling
Product Identifier
- illustra NAP 25 columns
- Attention
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: reaction mass of:5-chloro2-methyl-4-isothiazolin-3-one[EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-