Learn More
Cytiva Microbilles de PCR PuReTaq Ready-To-Go™
Code produit p-4007188 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format:
Tube de 0,2 ml avec bouchon à charnière
Tube de 0,5 ml
Tubes de 0,2 ml / plaque
Nbre de réactions:
96
100
480
Volume:
200 μl
500 μl
Conditionnement:
1 pièce
100 réactions
480 réactions
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Format Nbre de réactions Volume Conditionnement
10525775 Tubes de 0,2 ml / plaque 480 200 μl 480 réactions
10380395 Tubes de 0,2 ml / plaque 96 200 μl 1 pièce
10678095 Tube de 0,2 ml avec bouchon à charnière 96 200 μl 1 pièce
10289034 Tube de 0,5 ml 100 500 μl 100 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10525775 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 27955702
Microbilles de réaction pré-mélangées et pré-distribuées optimisées pour l’exécution d’amplifications par PCR standard Cytiva Lifescience™ illustra™ PuReTaq Ready-To-Go™ Les billes PCR sont stables à température ambiante.
  • L’ADN polymérase puReTaq et les réactifs de haute pureté offrent des performances robustes avec de très faibles niveaux d’ADN contaminant
  • Le procédé de fabrication se verrouille pendant la performance pour une excellente reproductibilité avec moins de risque d’erreurs de pipetage et de contamination
  • La stabilité à long terme de la température ambiante simplifie l’expédition et élimine tout besoin de stockage au congélateur
  • Vérifié pour PCR en temps réel
  • Ready-To-Go signifie qu’il suffit d’ajouter une matrice d’ADN ainsi que des amorces et un cycle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Microbilles stables à température ambiante contenant ∼ 2,5 unités d’ADN polymérase PuReTaq recombinante, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, stabilisateurs, BSA et tampon de réaction. Lorsqu’une microbille est reconstituée à un volume final de 25 μl, la concentration de chaque dNTP.
Format Tubes de 0,2 ml / plaque
Quantité 1 kit
À utiliser avec (application) PCR standard
Nbre de réactions 480
Volume 200 μl
Identifiant produit
  • PuReTaq
Mention de danger
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Informations supplémentaires
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 73.3% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contient 73.3% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.