Learn More
Cytiva Kit d’amplification d’ADN Ready-To-Go™ GenomiPhi V3
Code produit 12957160 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
24
96
480
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
12957160 24 1 pièce
12967160 96 1 pièce
12977160 480 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12957160 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 25660124
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.28€
    219.83€ / 1 pièces
    Économisez 49.45€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Amplification du génome entier hautement efficace et représentative avec un rendement de 40 à μ60 g à partir de quantités nanogrammes d'échantillon d'ADN. Cytiva Lifescience™ illustra™ Ready-To-Go™ GenomiPhi V3 Le kit d'amplification d'ADN fait partie de la famille de produits Phi29 DNA polymérase.
p> 
  • Amplification représentative de l’ensemble du génome.
  • Bouchons préformulés, prédistribués, en dose individuelle, lyophilisés pour une préparation rapide de la réaction et une reproductibilité supérieure.
  • Amplification représentative de l’ensemble du génome.
  • L’expédition et le stockage à température ambiante facilitent l’accès et réduisent l’empreinte carbone.
  • Fournit de l'ADN de haute qualité (par exemple pour le génotypage à haut débit et l'archivage de l'ADN).
  • Le mélange de réaction est fourni sous forme de lyophilisats à dose unique prédistribués, en bandes de 8 tubes ou en plaques à 96 puits.
  • L’amplification est très uniforme sur l’ensemble du génome afin que la représentation des locus demeure extrêmement proche de l’échantillon d’ADN original.
  • L’amplification est réalisée avec une très haute fidélité en raison de l’activité de correction de l’ADN polymérase Phi29.
  • La longueur moyenne du produit est supérieure à 10 kb.
  • La procédure est rapide, simple et ne nécessite pas de thermocycleur.
  • Un rendement d’ADN typique de 12 à 20 μg d’ADN peut être obtenu en moins de deux heures à partir de 10 ng seulement d’entrée d’ADN génomique.
  • Le matériau de départ pour les réactions GenomiPhi peut être de l’ADN purifié à partir de n’importe quel kit commercial ou méthode artisanale, ou un lysat cellulaire non purifié peut être utilisé.
  • Les protocoles d’amplification de l’ADN à partir de lysats sanguins et de taches de sang séchées sont inclus dans le manuel.
  • L’ADN amplifié GenomiPhi convient à diverses applications telles que le génotypage (SNP, STR, CGH de matrice), le clonage, le séquençage et l’archivage de l’ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver le kit à température ambiante. Une fois ouvert, resceller complètement le sachet contenant les agglomérats du kit d’amplification d’ADN Ready-To-Go GenomiPhi V3. Pour garantir une durée de conservation maximale et des performances optimales, le
Description Le kit d’amplification de l’ADN illustra Ready-To-Go GenomiPhi V3 permet l’amplification hautement efficace et représentative de l’ensemble du génome avec un rendement de 12 à 20 μg réalisé à partir de quelques nanogrammes d’échantillons d’ADN.
Format Kit d’outils
À utiliser avec (application) Amplification de l’ADN génomique
Nbre de réactions 24
Type de produit Kit d’amplification d’ADN illustra Ready-To-Go GenomiPhi V3 24 réactions
Dimensions > 10 kb
Heure du test 1,5 à 2 h