Learn More
Cytiva Microbilles de RT-PCR Ready-To-Go™
Code produit 10187044 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Format:
Tube 0,2 ml
Tube de 0,2 ml avec bouchon à charnière
Tube de 0,5 ml
Nbre de réactions:
96
100
Volume:
200 μl
500 μl
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Format Nbre de réactions Volume Conditionnement
10187044 Tube de 0,2 ml avec bouchon à charnière 96 200 μl 1 pièce
10064974 Tube 0,2 ml 96 200 μl 1 pièce
10015264 Tube de 0,5 ml 100 500 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10187044 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 27925901
 Article restreint
En stock
Optimisé pour effectuer une transcription inverse en une étape ou classique en deux étapes. Cytiva Lifescience™ Illustra™ Ready-To-Go™ Les billes RT-PCR sont stables à température ambiante, prémélangées et prêtes pour des réactions pré-dosées.
  • Les réactifs sont optimisés pour une synthèse complète de l’ADNc (>7,5 kb) et une sensibilité optimale depuis la PCR
  • Fournis dans des tubes / plaques à paroi fine de 0,5 ml ou 0,2 ml compatibles avec la plupart des thermocycleurs
  • Fournis avec les amorces pd(N)6 et oligo(dT) pour plus de flexibilité
  • Le procédé de fabrication Ready-To-Go se verrouille pendant la performance pour une excellente reproductibilité avec moins de risque d’erreurs de pipetage et de contamination
  • La stabilité à long terme de la température ambiante simplifie l’expédition et élimine tout besoin de stockage au congélateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Microbilles stables à température ambiante contenant du tampon, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, environ 2 unités d’ADN polymérase Taq, transcriptase inverse M-MLV, RNAguard (porcin) et des stabilisateurs (y compris de la BSA exempte de RNase/DNase), lorsqu’une microbille est reconstituée à 50. À température ambiante dans une housse avec un desséchant
Format Tube de 0,2 ml avec bouchon à charnière
Quantité 1 kit
À utiliser avec (application) PCR en temps réel
Nbre de réactions 96
Volume 200 μl