Description
- Utilisé dans les colonnes MicroSpin G-25 et NAP
- Permet la préparation automatique des colonnes pour la purification des acides nucléiques
- Granulométrie : 20 à 80 μm
- Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 2
Spécification
Spécification
| Quantité | 100 g |
| Granulométrie | 20 à 80 μm |
| À utiliser avec (équipement) | Colonne MicroSpin G-25 et colonne NAP |
| Volume du lit | 4 à 6°ml/g dans de l’eau distillée |
| Type de produit | G-25 SF Gel de purification d'ADN |
| Format | Gel avec microbille |
| À utiliser avec (application) | Pour la purification d’ADN à partir de petites molécules par filtration sur gel |
| Plage de pH | 2 à 13 |
| Type de support | Dextrane réticulé avec de l’épichlorohydrine |
| Type d’échantillon | ADN |
| Afficher plus |