Learn More
Cytiva Gels d’agarose de qualité ADN Sephadex™ G-50 et G-100
Code produit 11584925 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Volume du lit:
15 à 20 mL/g dans de l'eau distillée
9 à 11 mL/g dans l'eau distillée
Granulométrie:
20 à 50 μm
50 à 150 μm
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Volume du lit Granulométrie Conditionnement
11584925 100 g 9 à 11 mL/g dans l'eau distillée 50 à 150 μm 100g
11574925 25 g 9 à 11 mL/g dans l'eau distillée 50 à 150 μm 25g
11594925 100 g 15 à 20 mL/g dans de l'eau distillée 20 à 50 μm 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11584925 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17057302
 Article restreint
En stock
Utilisés pour la purification de l’ADN des petites molécules. Cytiva illustra™ Sephadex™ Les gels d'agarose de qualité ADN G-50 et G-100 purifient l'ADN par filtration sur gel.
  • Testé pour assurer une récupération reproductible de l’ADN
  • Convient aux chercheurs qui préfèrent préparer leurs propres colonnes pour purifier les acides nucléiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 100 g
Granulométrie 50 à 150 μm
À utiliser avec (équipement) Colonne Auto Seq G-50, colonne micro ProbeQuant G-50, colonne MicroSpin G-50 et colonne NICK
Volume du lit 9 à 11 mL/g dans l'eau distillée
Type de produit Gels d'agarose de qualité ADN G-50 et G-100
Format Gel avec microbille
À utiliser avec (application) Pour la purification d’ADN à partir de petites molécules par filtration sur gel
Plage de pH 2 à 10
Type de support Dextrane réticulé avec de l’épichlorohydrine
Type d’échantillon ADN
Contenu et stockage 4° à 30°C