Learn More
Cytiva Ensembles de solutions de dNTP
Code produit 10267704 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 25 μm
4 x 100 μm
4 x 500 μm
Conditionnement:
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10267704 4 x 100 μm 4 pièces
10084724 4 x 25 μm 4 pièces
10004304 4 x 500 μm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10267704 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28406552
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    829.95€
    726.83€ / 4 pièces
    Économisez 103.12€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
Utilisez des kits dNTP pour des performances et une cohérence optimales. Cytiva Lifescience™ illustra™ Les kits de dNTP en solution sont exempts d'activité DNase, RNase et enzymatique de coupure.
  • Pureté du triphosphate supérieure à 99 % (par HPLC) pour des performances et une cohérence optimales
  • Solutions sans tampon et prêtes à l’emploi dans plusieurs formats
  • Testé fonctionnellement pour la PCR et le séquençage longs
    Order Info
    Une formulation, des tests, un emballage et un marquage personnalisés sont disponibles
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Format Liquide
pH 7
Type de produit Ensemble dNTP
Concentration 100 mM
Pureté >99%
Quantité 4 x 100 μm
Couleur Incolore
À utiliser avec (application) À fonctionnalité testée pour la PCR longue et le séquençage, l’amplification des acides nucléiques, le marquage, la mutagénèse, la synthèse d’ADNc et le profilage d’expression
Product Identifier
  • dGTP, 100MMOLAR SOLN, 100 UMOL; part of 'dNTP Set, 100 mM Solutions (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) 4 x 100
Hazard Statement
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Supplemental information
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 9.9% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contient 9.9% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.