Learn More
Cytiva Solutions de dNTP
Code produit 10665355 Tous les produits Cytiva Produits
Change view
Click to view available options
Type de produit:
dATP
dCTP
dGTP
dTTP
dUTP
Quantité:
25 μm
100 μm
500 μm
Conditionnement:
1 pièce
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Quantité unitSize
10665355 dUTP 100 μm 1 pièce
10238084 dATP 25 μm 1 pièce
10545335 dGTP 25 μm 1 pièce
10389764 dGTP 100 μm 1 pièce
10648035 dCTP 25 μm 1 pièce
10430125 dCTP 100 μm 1 pièce
10527065 dTTP 100 μm -
10074294 dTTP 25 μm 1 pièce
10024684 dUTP 25 μm 1 pièce
10526875 dGTP 500 μm 1 pièce
10004824 dATP 100 μm 1 pièce
10537065 dTTP 500 μm 1 pièce
10350055 dATP 500 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 10665355 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28406542
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Utilisez les dNTP qui intègrent les dernières avancées en matière de technologie de fabrication. La solution de dNTP de Cytiva illustra™ offre les désoxynucléotides de la plus haute pureté disponibles pour l’amplification, le séquençage didésoxy, le marquage, la mutagenèse, la synthèse de l’ADNc et le profilage d’expression.
  • Exempt de DNase, de RNase et d’activité enzymatique de coupure
  • Pureté du triphosphate supérieure à 99 % (par HPLC) pour des performances et une cohérence optimales
  • Solutions sans tampon et prêtes à l’emploi dans plusieurs formats
  • Testé fonctionnellement pour la PCR et le séquençage longs
Informations sur la commande
Une formulation, des tests, un emballage et un marquage personnalisés sont disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Liquide
pH 7
Type de produit dUTP
Concentration 100 mM
Pureté >99%
Quantité 100 μm
Couleur Incolore
À utiliser avec (application) À fonctionnalité testée pour la PCR longue et le séquençage, l’amplification des acides nucléiques, le marquage, la mutagénèse, la synthèse d’ADNc et le profilage d’expression