Learn More
Cytiva Solution de dNTP : Mélange de polymérisation de l’ADN
Code produit 10793007 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μm
4 x 10 μm
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10793007 10 μm 1 pièce
10196414 4 x 10 μm 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10793007 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 28406557
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.28€
    134.15€ / 1 pièces
    Économisez 19.13€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
Exempt de DNase, de RNase et d’activité enzymatique de coupure
  • Pureté du triphosphate supérieure à 99 % (par HPLC) pour des performances et une cohérence optimales
  • Solutions sans tampon et prêtes à l’emploi dans plusieurs formats
  • Testé fonctionnellement pour la PCR et le séquençage longs
    Informations sur la commande
    Une formulation, des tests, un emballage et un marquage personnalisés sont disponibles
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Liquide
Type de produit Mélange de polymérisation de l’ADN dNTP (20 mM chacun d’A, C, G, T)
Concentration 20 mM
Pureté >99%
Quantité 10 μm
Couleur Incolore
À utiliser avec (application) À fonctionnalité testée pour la PCR longue et le séquençage, l’amplification des acides nucléiques, le marquage, la mutagénèse, la synthèse d’ADNc et le profilage d’expression