Learn More
Cytiva Kit d’amplification TempliPhi™ 100/500
Code produit 10794562 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
100
500
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
10794562 100 1 kit
10281390 500 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10794562 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 25640010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.74€
    286.69€ / 1 kits
    Économisez 40.05€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Tampon d’échantillon, tampon de réaction, mélange enzymatique et ADN de contrôle positif pUC19 (2 ng/μl)
Utilisez directement l’ADN amplifié pour le séquençage de cycle sans purification. Les kits d’amplification d’ADN illustra TempliPhi Cytiva préparent efficacement des matrices de séquençage d’ADN à partir d’ADN circulaire.
  • Génère des quantités de matrice d’ADN de l’ordre du microgramme à partir de quantités d'échantillon de départ de l’ordre du picogramme
  • Les réactions achevées contiennent des quantités uniformes d’ADN, quelle que soit la quantité de départ, ce qui permet de les utiliser directement dans les réactions de séquençage, sans quantification
  • Amplifie l’ADN à partir de cultures de bactéries ou de cultures liquides M13, de colonies, de plaques, de stocks glycérol ou d’ADN circulaire purifié (ADN plasmide ou M13), sans nécessiter de purification
  • La simplicité du protocole réduit le temps, le travail et les consommables nécessaires à la préparation de la matrice, ce qui facilite l’automatisation du processus
  • Contient des composants séparés non mélangés pour une meilleure stabilité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Le produit peut être conservé pendant 2 mois maximum à -20°C. Pour une conservation de plus de 2 mois, stocker à -70°C. Décongeler les composants sur de la glace et maintenir entre 0 et 4°C pendant la manipulation. Ne PAS chauffer au-dessus de
Description Les kits d’amplification d’ADN illustra TempliPhi permettent de préparer efficacement les modèles de séquençage d’ADN à partir d’ADN circulaire.
Format Kit d’outils
À utiliser avec (application) Kits et réactifs d’amplification de matrice de séquençage
Comprend 0.5 ml de tampon d’échantillon, 0.5 ml de tampon de réaction, 20 μl de mélange d’enzymes et 50 μl d’ADN de contrôle positif pUC19
Nbre de réactions 100
Type de produit Kit d’amplification illustra TempliPhi 100
Heure du test 4 à 18 h en fonction du produit de départ