Includes
Tampon d’échantillon, tampon de réaction, mélange enzymatique et ADN de contrôle positif pUC19 (2 ng/μl)
- Génère des quantités de matrice d’ADN de l’ordre du microgramme à partir de quantités d'échantillon de départ de l’ordre du picogramme
- Les réactions achevées contiennent des quantités uniformes d’ADN, quelle que soit la quantité de départ, ce qui permet de les utiliser directement dans les réactions de séquençage, sans quantification
- Amplifie l’ADN à partir de cultures de bactéries ou de cultures liquides M13, de colonies, de plaques, de stocks glycérol ou d’ADN circulaire purifié (ADN plasmide ou M13), sans nécessiter de purification
- La simplicité du protocole réduit le temps, le travail et les consommables nécessaires à la préparation de la matrice, ce qui facilite l’automatisation du processus
- Contient des composants séparés non mélangés pour une meilleure stabilité
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Le produit peut être conservé pendant 2 mois maximum à -20°C. Pour une conservation de plus de 2 mois, stocker à -70°C. Décongeler les composants sur de la glace et maintenir entre 0 et 4°C pendant la manipulation. Ne PAS chauffer au-dessus de |
| Description | Les kits d’amplification d’ADN illustra TempliPhi permettent de préparer efficacement les modèles de séquençage d’ADN à partir d’ADN circulaire. |
| Format | Kit d’outils |
| À utiliser avec (application) | Kits et réactifs d’amplification de matrice de séquençage |
| Comprend | 0.5 ml de tampon d’échantillon, 0.5 ml de tampon de réaction, 20 μl de mélange d’enzymes et 50 μl d’ADN de contrôle positif pUC19 |
| Nbre de réactions | 100 |
| Type de produit | Kit d’amplification illustra TempliPhi 100 |
| Heure du test | 4 à 18 h en fonction du produit de départ |