Includes
TempliPhi Premix, tampon dénaturant, mélange enzymatique et ADN de contrôle positif pUC19 (2 ng/μl)
- Le protocole simple permet un gain de temps, de main-d'œuvre et de consommables nécessaires à la préparation des matrices, et le flux de travail facilite l’automatisation
- Génère des quantités de matrice d’ADN de l’ordre du microgramme à partir de quantités d'échantillon de départ de l’ordre du picogramme
- Amplifie l’ADN à partir de cultures bactériennes liquides ou M13, colonies, plaques, stocks de glycérol, ou d’ADN circulaire purifié (plasmides ou M13)
- Utilise l’ADN amplifié directement pour le séquençage cyclique sans purification
- Préparation de modèles d’ADN circulaires pour le séquençage cyclique, le clonage et la transformation en 4 à 6 h
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocker le tampon dénaturant et l’ADN de contrôle à -70°C ou entre -15°C et -30°C. Stocker le prémélange TempliPhi à -70°C.Ne pas stocker le prémélange TempliPhi entre -15°C et -30°C. Faire décongeler le prémélange sur la glace et le maintenir entre 0 et 4°C pendant la manipulation. Ne pas laisser le prémélange atteindre une température supérieure à 4°C préalablement |
| Description | Kit réactionnel illustra Templiphi 2000 |
| À utiliser avec (application) | Préparation à haut débit de modèles d’ADN circulaires pour le séquençage cyclique, le clonage et la transformation. |
| Comprend | Prémélange TempliPhi™, tampon dénaturant, mélange enzymatique et ADN de contrôle positif pUC19 |
| Nbre de réactions | 2000 |
| Type de produit | Kit réactionnel illustra Templiphi 2000 |
| Heure du test | 16 à 18 h |