Learn More
Iloperidone, MedChemExpress
Code produit. 16497286
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16497286
Marque: Medchem Express HY17410
MedChemExpress Iloperidone (HP 873) is a D2/5-HT2 receptor antagonist. Iloperidone is an atypical antipsychotic for the schizophrenia symptoms.
Iloperidone (HP 873) is a D2/5-HT2 receptor antagonist. Iloperidone is an atypical antipsychotic for the schizophrenia symptoms.
Spécification
Nom chimique ou matériau Iloperidone
CAS 133454-47-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H27FN2O4
Quantité 100 mg
Synonyme HP 873
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (117.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C1=CC=C(OCCCN2CCC(C3=NOC4=C3C=CC(F)=C4)CC2)C(OC)=C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 426.48
Poids de la formule 426.48
Pourcentage de pureté 99.62%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.