Learn More
Iloprost-d4 (Major), TRC
Code produit 30389542
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
Conditionnement:
2.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30389542 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30389542 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI2673022.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Iloprost-d4
CAS 1035094-10-0
Formule moléculaire C22H28D4O4
Quantité 2.5 mg
Synonyme (5E)-5-[(3aS,4R,5R,6aS)-Hexahydro-5-hydroxy-4-[(1E,3S)-3-hydroxy-4-methyl-1-octen-6-yn-1-yl]-2(1H)-pentalenylidene]pentanoic Acid-d4, (1S,2R,3R,5S)-7-[(E)-4-Carboxybutylidene]-2-[(3S,1E)-3-hydroxy-4-methyl-6-octyn-1-enyl]-bicyclo[3.3.0]octane-d4, Ciloprost-d4, Endoprost-d4, Ilomedin-d4, ZK 36374-d4
Formule InChI InChI=1S/C22H32O4/c1-3-4-7-15(2)20(23)11-10-18-19-13-16(8-5-6-9-22(25)26)12-17(19)14-21(18)24/h8,10-11,15,17-21,23-24H,5-7,9,12-14H2,1-2H3,(H,25,26)/b11-10+,16-8+/t15?,17-,18+,19-,20+,21+/m0/s1/i5D2,6D2
SMILES O[C@@H](C(C)CC#CC)/C=C/[C@H]1[C@H](O)C[C@H]2[C@@H]1C/C(C2)=C/C([2H])([2H])C([2H])([2H])CC(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 364.51