Learn More
Iloprost, MedChemExpress
Description
Iloprost (ZK 36374
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Iloprost |
| Forme physique | Oil |
| CAS | 78919-13-8 |
| Couleur | Colorless |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C22H32O4 |
| Synonyme | Ciloprost ZK 36374 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (277.40 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)CCC/C=C1C[C@@]2([H])C[C@@H](O)[C@H](/C=C/[C@@H](O)C(C)CC#CC)[C@@]2([H])C\1 |
| Afficher plus |