Learn More
IM-12, MedChemExpress
Code produit 16495068
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16495068 10 mg
16465806 100 mg
16461307 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16495068 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12292
MedChemExpress IM-12 is an inhibitor of GSK-3β, with an IC50 of 53 nM, and also enhances Wnt signalling.
IM-12 is an inhibitor of GSK-3β, with an IC50 of 53 nM, and also enhances Wnt signalling.
Spécification
Nom chimique ou matériau IM-12
CAS 1129669-05-1
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H20FN3O2
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 54.9 mg/mL (145.47 mM)
SMILES O=C(C(NCCC1=CC=C(F)C=C1)=C2C3=C(C)NC4=C3C=CC=C4)N(C)C2=O
Poids moléculaire (g/mol) 377.41
Poids de la formule 377.41
Pourcentage de pureté 98.3%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease