Learn More
Cytiva Milieu d’affinité à débit rapide IMAC Sepharose™ 6
Code produit 10372810 Tous les produits Cytiva Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 ml
100 ml
Granulométrie:
45 à 165 μm
90 μm
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Granulométrie unitSize
10372810 100 ml 45 à 165 μm 100mL
10762842 25 ml 90 μm 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10372810 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17092108
Utilisé pour la purification des protéines et des peptides qui présentent une affinité pour les ions métalliques. Le milieu IMAC Sepharose 6 à débit rapide Cytiva est composé de microbilles d’agarose réticulé à 6 % et modifiées par un nouveau ligand chéla
  • La résine IMAC non chargée permet de charger l’ion métallique privilégié pour une sélectivité optimisée
  • Utilisé pour les ions tels que les protéines marquées à l’histidine mais aussi les protéines recombinantes ou natives non marquées
  • Grande capacité de liaison aux protéines
  • Chimie de couplage et nouveau ligand conçus pour fournir une fuite minimale de ligand
  • Formats pré-conditionnés HiTrap™ et HiPrep™ disponibles pour facilité le développement des procédés et l’extrapolation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 100 ml
Stabilité Stable dans les tampons aqueux couramment utilisés : 0,01 M HCl M, NaOH 1 M, acide acétique à 70 %, SDS à 2 %, 2-propanol à 30 %
À utiliser avec (application) Pour la purification des protéines et des peptides qui présentent une affinité pour les ions métalliques
Conditions de stockage 4°C à 30°C
Type de produit Milieu IMAC Sépharose 6 à débit rapide
Débit 250 à 400 cm/ho μr
Granulométrie 45 à 165 μm
Hauteur (impériale) du lit 9,84 in
Hauteur (métrique) du lit 25 cm
Pression max. 100 kPa
Matrice 6°% d’agarose réticulé
Plage de pH 3 à 12
Tampon de stockage 20 % d’éthanol