Learn More
Cytiva Milieu d’affinité à débit rapide IMAC Sepharose™ 6
Product Code. 10762842 Shop All Cytiva Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
25 ml
100 ml
Granulométrie:
45 à 165 μm
90 μm
missing translation for 'unitSize'
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Granulométrie unitSize
10762842 25 ml 90 μm 25mL
10372810 100 ml 45 à 165 μm 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10762842 missing translation for 'mfr' Cytiva missing translation for 'supplierNo' 17092107
This item is not returnable. View return policy
Utilisé pour la purification des protéines et des peptides qui présentent une affinité pour les ions métalliques. Le milieu IMAC Sepharose 6 à débit rapide Cytiva est composé de microbilles d’agarose réticulé à 6 % et modifiées par un nouveau ligand chéla
  • La résine IMAC non chargée permet de charger l’ion métallique privilégié pour une sélectivité optimisée
  • Utilisé pour les ions tels que les protéines marquées à l’histidine mais aussi les protéines recombinantes ou natives non marquées
  • Grande capacité de liaison aux protéines
  • Chimie de couplage et nouveau ligand conçus pour fournir une fuite minimale de ligand
  • Formats pré-conditionnés HiTrap™ et HiPrep™ disponibles pour facilité le développement des procédés et l’extrapolation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Quantité 25 ml
À utiliser avec (application) Pour la purification des protéines et des peptides qui présentent une affinité pour les ions métalliques
Type de produit Milieu IMAC Sépharose 6 à débit rapide
Granulométrie 90 μm
compliance-icons
Product Identifier
  • IMAC Sepharose 6 Fast Flow, 25 mL
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol