Learn More
Cytiva Milieux haute performance IMAC Sepharose™
Code produit 11534955 Tous les produits Cytiva Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11534955 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11534955 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17092007
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Pour optimiser la purification des protéines marquées à l’histidine à l’aide de la chromatographie d’affinité pour métaux immobilisés (IMAC) lorsque Ni2+ n’est pas le meilleur choix d’ions métalliques
  • Microbilles de 34 μm à 6 % d’agarose fortement réticulée, auxquelles un groupe chélateur a été couplé de façon covalente
  • Charge avec du métal de transition de choix pour une sélectivité optimisée
  • Petite taille de microbille pour une purification haute performance
  • Capacité de liaison élevée : ≥40 mg de protéine marquée à l’histidine/ml de milieu lorsqu’il est chargé de Ni2+
  • Permet d’appliquer plus d’échantillons ; une protéine cible plus concentrée est obtenue à un coût inférieur/mg et moins de temps
  • Stable dans la gamme de pH 3 à 12 (à long terme) et dans tous les tampons couramment utilisés
Évitez d’utiliser avec des agents chélateurs, par exemple l’EDTA, l’EGTA ou le citrate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Débit < 300 cm/h
Plage de pH 3 à 12
Granulométrie 34 μm
Type de produit IMAC Sepharose HP
Contenu et stockage 4°C à 30°C
Quantité 100 mL
À utiliser avec (application) Purification de protéines marquées à la polyhistidine
compliance-icons
Identifiant produit
  • IMAC sepharose high perfomance
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol