Learn More
Invitrogen™ Réactif ReadyProbes™ de la séquence activatrice de signal Image-iT™ FX
Description
Le réactif ReadyProbes™ de la séquence activatrice de signal Image-iT™ FX réduit considérablement la fluorescence de fond générée par une coloration non spécifique lors de la détection secondaire avec des conjugués de streptavidine ou d’anticorps secondaires. Ce réactif s’applique directement sur les lames ou lamelles contenant des échantillons cellulaires ou tissulaires fixes et perméabilisés avant une coloration par sondes fluorescentes.
• Protocole simple—appliquer la solution prête à l’emploi à l’aide d’un flacon compte-gouttes
• Compatible avec les autres étapes de votre protocole d’immunocoloration
• Efficace avec la plupart des Marquages fluorescents
• Stable à température ambiante—conserver à portée de main dans votre champ d’application ou surface de culture cellulaire
Voir d’autres réactifs ReadyProbes™ pour la coloration cellulaire
Trouver des outils supplémentaires pour l’imagerie cellulaire fixe
Applications d’imagerie cellulaire
Le réactif Image-iT™ FX Signal Enhancer est un produit très efficace pour bloquer la coloration de fond qui résulte des interactions non spécifiques d’une grande variété de colorants fluorescents avec des constituants cellulaires et tissulaires. La coloration de fond observée avec les conjugués fluorescents de streptavidine et les conjugués d’anticorps sont largement éliminés lorsque le réactif d’amplification de signal Image-iT™ FX est appliqué aux cellules fixées et perméabilisées avant la coloration.
Suggestions d’emploi
• Appliquer le réactif Image-iT™ FX Signal Enhancer directement sur les lames ou les lamelles contenant des échantillons de cellules ou de tissus avant la coloration immunitaire.
• Après l’étape de fixation/perméabilisation, il suffit de laver et d’ajouter suffisamment de gouttes pour couvrir votre échantillon, puis de l’incuber pendant 30 min et de poursuivre avec votre protocole de coloration normal.
• D’autres étapes de blocage peuvent être effectuées après le blocage avec le réactif ReadyProbes™ de la séquence activatrice de signal Image-iT™ si nécessaire
• Protocole simple—appliquer la solution prête à l’emploi à l’aide d’un flacon compte-gouttes
• Compatible avec les autres étapes de votre protocole d’immunocoloration
• Efficace avec la plupart des Marquages fluorescents
• Stable à température ambiante—conserver à portée de main dans votre champ d’application ou surface de culture cellulaire
Voir d’autres réactifs ReadyProbes™ pour la coloration cellulaire
Trouver des outils supplémentaires pour l’imagerie cellulaire fixe
Applications d’imagerie cellulaire
Le réactif Image-iT™ FX Signal Enhancer est un produit très efficace pour bloquer la coloration de fond qui résulte des interactions non spécifiques d’une grande variété de colorants fluorescents avec des constituants cellulaires et tissulaires. La coloration de fond observée avec les conjugués fluorescents de streptavidine et les conjugués d’anticorps sont largement éliminés lorsque le réactif d’amplification de signal Image-iT™ FX est appliqué aux cellules fixées et perméabilisées avant la coloration.
Suggestions d’emploi
• Appliquer le réactif Image-iT™ FX Signal Enhancer directement sur les lames ou les lamelles contenant des échantillons de cellules ou de tissus avant la coloration immunitaire.
• Après l’étape de fixation/perméabilisation, il suffit de laver et d’ajouter suffisamment de gouttes pour couvrir votre échantillon, puis de l’incuber pendant 30 min et de poursuivre avec votre protocole de coloration normal.
• D’autres étapes de blocage peuvent être effectuées après le blocage avec le réactif ReadyProbes™ de la séquence activatrice de signal Image-iT™ si nécessaire
Spécification
Spécification
| Type | Amplificateurs de signal |
| Description | Kit de réactifs Image-iT™ FX Signal Enhancer ReadyProbes™, solution incolore, pH de 7, méthode de détection par fluorescence, réactif pour séquence activatrice de signaux, contient 6 x 2,5 ml de flacons compte-gouttes, utilisé pour l’imagerie cellulaire, température de stockage à ≤ 25°C |
| Contenu et stockage | ≤25°C |
| À utiliser avec (application) | Imagerie cellulaire |
| Gamme de produits | Image-iT, ReadyProbes |
| Type de produit | Réactif séquence activatrice de signal FX |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| Quantité | 1 kit |
| Type de solution | Séquence activatrice de signal |
| Comprend | 6 flacons compte-gouttes de 2,5 ml |
| Afficher plus |