Learn More
Invitrogen™ Image-iT™ LIVE Red and Green Caspase Apoptosis Detection Kits for microscopy
Code produit 10700394
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Rouge, vert, bleu
Vert, rouge, bleu
Enzymes:
Caspase 3 et 7
Polycaspases
Marqueur ou colorant:
FAM-DEVD-FMK, iodure de propidium (IP), Hoechst 33342
FAM-VAD-FMK, iodure de propidium (IP), Hoechst 33342
SR-DEVD-FMK, SYTOX vert, Hoechst 33342
SR-VAD-FMK, SYTOX vert, Hoechst 33342
Conditionnement:
1 kit
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Enzymes Marqueur ou colorant Conditionnement
10700394 Rouge, vert, bleu Caspase 3 et 7 SR-DEVD-FMK, SYTOX vert, Hoechst 33342 1 kit
10388932 Rouge, vert, bleu Polycaspases SR-VAD-FMK, SYTOX vert, Hoechst 33342 1 kit
10013272 Vert, rouge, bleu Polycaspases FAM-VAD-FMK, iodure de propidium (IP), Hoechst 33342 1 kit
10434402 Vert, rouge, bleu Caspase 3 et 7 FAM-DEVD-FMK, iodure de propidium (IP), Hoechst 33342 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10700394 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur I35102
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Détectez l’apoptose par microscopie, y compris la microscopie par fluorescence et l’analyse à haute densité (HCS), avec les kits de détection d’apoptose de caspases rouges et vertes Image-iT LIVE qui signalent les activités des polycaspases et des caspases 3 et 7.
Détectez et évaluez l’activation des caspases, la perméabilité membranaire et le cycle cellulaire à l’aide de kits de détection d’apoptose Image-iT LIVE des polycaspases et des caspases 3 et 7 rouges et vertes pour microscopie, y compris la microscopie par fluorescence et l’analyse à haute densité (HCS). Les kits de détection des caspases rouges et vertes Image-iT LIVE utilisent la méthodologie de l’inhibiteur fluorescent des caspases (FLICA) pour détecter et signaler l’activité de la caspase, une mesure de l’apoptose cellulaire. Plus précisément, les kits de détection de caspases rouges et vertes Image-iT LIVE contiennent les substrats SR-VAD-FMK et SR-DEVD-FMK (pour la fluorescence rouge), ou FAM-VAD-FMK et FAM-DEVD-FMK (pour la fluorescence verte), pour la détection des polycaspases et des caspase 3 et 7, respectivement. Ils comprennent également les colorations Hoechst 33342 et l’iodure de propidium, permettant l’évaluation simultanée de la perméabilité membranaire et du cycle cellulaire par microscopie et analyse à haute densité (HCS).
Les kits de détection de caspases rouges et vertes Image-iT LIVE pour la microscopie utilisent une nouvelle approche pour détecter les caspases actives : les deux kits de dosage tirent parti de la méthodologie de l’inhibiteur fluorescent des caspases (FLICA), qui est un marqueur d’affinité. Ce réactif associe une fraction de cétone de fluorométhyl (FMK), qui peut réagir de façon covalente avec une cystéine, à une séquence d’amino-acides spécifique à la caspase. Différentes séquences de reconnaissance d’amino-acides sont utilisées pour détecter différentes caspases : valine-alanine-acide aspartique (VAD) pour les polycaspases (notamment caspase 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9) et acide aspartique-acide glutamique-valine-aspartique (DEVD) pour les caspases 3 et 7. Un groupe de sulforhodamines (SR) ou de carboxyfluorescéine (FAM) fait office de rapporteur.
On pense que le réactif FLICA interagit avec le centre réactif enzymatique d’une caspase activée via la séquence de reconnaissance puis qu’il se fixe de manière covalente par la fraction FMK. L’inhibiteur FLICA est perméant aux cellules et non cytotoxique. Les molécules FLICA non liées se diffusent hors de la cellule et sont lavées ; le signal rouge ou vert fluorescent restant constitue une mesure directe de la quantité de caspase active présente au moment de l’ajout de l’inhibiteur. Les pics approximatifs d’excitation et d’émission des réactifs FLICA, iodure de propidium et Hoechst 33342 sont respectivement de 488 nm⁄530 nm, 535 nm⁄6 617 nm et 350 nm⁄461 nm. Les réactifs de détection inclus dans les kits de détection Image-iT LIVE des polycaspases rouges, des caspases 3 et 7 rouges, des polycaspases vertes et des caspases 3 et 7 vertes sont respectivement SR-VAD-FMK, SR-DEVD-FMK, FAM-VAD-FMK et FAM-DEVD-FMK.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit de détection de caspase 3 et 7 rouge Image-iT LIVE
Quantité 1 kit
Format Lama
Type de produit Réactif caspase 3 et 7
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2–8°C) et à l’abri de la lumière.
Excitation / émission SR-DEVD-FMK : 550/595
SYTOX vert : 504/523
Hoechst 33342 : 350/461
Nbre de réactions 25 tests (volumes de marquage de 300 µl)
Couleur Rouge, vert, bleu
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Image-iT
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence
Marqueur ou colorant SR-DEVD-FMK, SYTOX vert, Hoechst 33342
Type d’étiquette Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s)
Enzymes Caspase 3 et 7