Learn More
Invitrogen™ Image-iT™ Plant Tissue Clearing Reagent
Code produit 16399573
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
30 mL
Conditionnement:
30mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
16399573 30 mL 30mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16399573 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur V11328
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le réactif de dégagement de tissus végétaux Image-iT est utilisé pour rendre les tissus végétaux entiers optiquement transparents pour l’imagerie. Le milieu de montage pour tissus végétaux Image-iT Hard-Set peut ensuite être utilisé pour monter et préserver les tissus végétaux entiers optiquement dégagés en vue de l’imagerie, du stockage et de l’archivage.
Ces réactifs sont compatibles avec les applications à fluorescence et colorimétriques. Le réactif de dégagement de tissus végétaux Image-iT est un substitut efficace de l’hydrate de chloral, traditionnellement utilisé pour dégager les tissus végétaux en microscopie botanique.
Caractéristiques du réactif de dégagement de tissus végétaux Image-iT :
• Dégage le tissu végétal pour l’imagerie de l’échantillon entier
• Milieu de montage Soft-set pour l’imagerie avec un indice de réfraction de 1,45
• Substitut efficace de l’hydrate de chloral
Les tissus végétaux présentent souvent des structures à différents indices de réfraction, ce qui provoque une diffusion de la lumière et une aberration sphérique, suivies d’une opacité. Le réactif de dégagement de tissus végétaux Image-iT, avec un indice de réfraction élevé de 1,45, permet à la lumière de passer à travers les tissus végétaux avec une diffusion minimale, ce qui permet une clarté optique et imagerie plus en profondeur au sein du tissu.
Traditionnellement, les chercheurs utilisent l’hydrate de chloral pour dégager les échantillons végétaux, mais, selon la réglementation actuelle, il s’agit d’une substance de classe IV réglementée par le gouvernement fédéral (1), ce qui rend son acquisition et son utilisation plus difficiles. Le réactif de dégagement de tissus végétaux Image-iT est un substitut efficace de l’hydrate de chloral pour quasiment toutes les applications et tous les types de tissus pour lesquels un dégagement optique est nécessaire.
Le réactif de dégagement de tissus végétaux Image-iT et le milieu de montage de tissus végétaux Image-iT Hard-reposent sur le Visikol™ pour la biologie végétale™ et le Visikol™ Mount. Le Visikol pour la biologie végétale a été utilisé dans diverses études de fluorescence et de colorimétrie avec des plantes (2,3,4) et s’est avéré un substitut efficace de l’hydrate de chloral (1,5).
Références :
1. Villani TS, Koroch AR, Simon JE. Une solution améliorée de dégagement et de montage pour remplacer l’hydrate de chloral dans les applications de microscopie. Appl Plant Sci. 2013 1(5).
2. Aoki Y, Van Trung N, Suzuki S. Impact of Piper betel leaf extract on grape downy mildew: effects of combining 4-allylpyrocatechol with eugenol, α-pinene or β-pinene. Plant Protect Sci. 2018 55: 23-30.
3. Lee KJI, Calder GM, Hindle CR, Newman JL, Robinson SN, Avondo JJHY, Coen ES. Macro optical projection tomography for large scale 3D imaging of plant structures and gene activity. J Exp Bot. 2017 68(3):527-538.
4. Vergara-Díaz O, Chairi F, Vicente R, Fernandez-Gallego JA, Nieto-Taladriz MT, Aparicio N, Kefauver SC, Araus JL. Leaf dorsoventrality as a paramount factor determining spectral performance in field-grown wheat under contrasting water regimes. J Exp Bot. 2018 69(12):3081-3094.
5. Urban MA, Barclay RS, Sivaguru M, Punyasena SW. Cuticle and subsurface ornamentation of intact plant leaf epidermis under confocal and superresolution microscopy. Microsc Res Tech. 2018 81(2):129-140.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 30 mL
Contenu et stockage Stocker à une température comprise entre 15°C et 25°C. Ne pas congeler.
Lorsqu’il est stocké comme indiqué, le produit est stable pendant (au moins 6 mois après réception.
)
Gamme de produits Image-iT
Type de produit Réactif clarifiant pour tissus végétaux
Quantité 30 mL
Espèces Plant (Division)