Learn More
Invitrogen™ Réactif TMRM (indicateur de potentiel de membrane mitochondriale) Image-iT™
Code produit 15656139
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 100 μl
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15656139 5 x 100 μl 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15656139 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur I34361
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les membranes mitochondriales saines maintiennent une différence de potentiel électrique entre l’intérieur et l’extérieur d’un organite, appelée potentiel de la membrane.
L’ester méthylique de tétraméthylrhodamine (TMRM) est un colorant perméant aux cellules qui s’accumule dans les mitochondries actives avec des potentiels de la membrane intacts. Si les cellules sont saines et ont des mitochondries qui fonctionnent, le signal sera lumineux. En cas de perte du potentiel de la membrane mitochondriale, l’accumulation de TMRM cessera et le signal sera faible ou disparaîtra. Le signal TMRM peut être détecté par microscopie par fluorescence, cytométrie en flux, tri cellulaire, criblage à haut débit et analyse à haute teneur.
• Pour l’étude dynamique à cellules vivantes du potentiel de la membrane mitochondriale (non fixable)
• Détectable avec un ensemble de filtres RFP/TRITC (pic d’absorbance : 548 nm, pic d’émission : 574 nm)
• multiplexable avec des colorants d’émission verts, rouge profond, violets et bleus, tels que GFP, DAPI, Hoechst, HCS LipidTOX et le rouge profond LysoTracker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Orange
Contenu et stockage Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière.
Type de produit Réactif
Gamme de produits Molecular Probes
Quantité 5 x 100 μl
Conditions d’expédition Glace