Learn More
Thermo Scientific™ Kit IMAGEN™ Adenovirus de test d’immunofluorescence directe
Code produit 13215779
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 dosages
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
13215779 50 dosages
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13215779 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur K6100112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    645.00€
    426.93€ / 50 tests
    Économisez 218.07€
    33% de réduction
 Article restreint
En stock
Détectez rapidement l’antigène de l’adénovirus dans les échantillons cliniques et confirmez la présence de l’adénovirus dans une culture cellulaire grâce à ce test d’immunofluorescence directe.
Détectez rapidement l’antigène de l’adénovirus dans les échantillons cliniques et confirmez la présence de l’adénovirus dans les cultures cellulaires avec le kit Thermo Scientific™ IMAGEN™ Adenovirus. Ce test d’immunofluorescence directe utilise un anticorps monoclonal spécifique au genre pour détecter un épitope des protéines hexon d’adénovirus, exprimé dans tous les sérotypes d’adénovirus humains connus1.
Les adénovirus humains sont associés à un grand nombre de maladies cliniques chez les personnes immunocompétentes et immunodéprimées, notamment les infections des voies respiratoires, de la conjonctive et du tractus gastro-intestinal2,3. Les infections sont fréquentes chez les enfants et peuvent survenir de façon sporadique ou lors d’épidémies.
Utilisez le kit IMAGEN Adenovirus comme méthode rapide, sensible et spécifique pour la détection et l’identification directes des sérotypes d’adénovirus humains dans les échantillons cliniques ou les cultures cellulaires.
  • Résultats rapides : en un peu plus de 30 minutes après la réception de l’échantillon ou de la culture à tester
  • Simple : les réactifs prêts à l’emploi ainsi que tous les tests IMAGEN suivent la même méthodologie de base
  • Sensibilité et spécificité excellentes : les anticorps de haute qualité et bien caractérisés utilisés dans le dosage offrent une sensibilité et une spécificité excellentes
  • Résultats faciles à lire
  • Longue durée de conservation : 24 mois
Les adénovirus sont des virus ADN non enveloppés à symétrie icosaédrique. La famille des Adenoviridae comprend deux genres : les adénovirus mammifères (Mastadénovirus) et les adénovirus aviaires (Aviadénovirus)4. Au moins 47 sérotypes connus de l’adénovirus humain ont été identifiés et caractérisés par hémagglutination, neutralisation, hybridation de l’ADN et analyse par endonucléase de restriction de l’ADN adénoviral2,4,5.
Le diagnostic en laboratoire de l’infection adénovirale joue un rôle important dans la prise en charge des patients et permet une gestion et un contrôle efficaces des épidémies. De nombreuses techniques ont été utilisées pour confirmer l’identification des isolats d’adénovirus, notamment les tests de neutralisation, le radio-immunodosage, l’hybridation de l’ADN, la microscopie électronique et l’électrophorétique de l’ADN6,7,8,9,10. Ces techniques peuvent être complexes, laborieuses et souvent inadaptées à une utilisation courante. Récemment, des tests d’immunofluorescence indirecte ou des immunoessais enzymatiques (par exemple, le kit IDEIA™ PCE Chlamydia) utilisant des anticorps monoclonaux ou polyclonaux spécifiques au genre ont été décrits pour la détection directe de l’adénovirus dans les échantillons cliniques ou les monocouches de culture cellulaire10,11.
Les tests d’immunofluorescence directe utilisant des anticorps monoclonaux spécifiques constituent une méthode rapide, sensible et spécifique pour la détection directe de l’adénovirus dans des échantillons cliniques tels que les aspirations rhinopharyngiennes et les frottis conjonctifs ou pour la confirmation de la présence d’isolats d’adénovirus dans les monocouches de culture cellulaire. Le kit IMAGEN Adenovirus est un test d’immunofluorescence directe pour la détection et l’identification des sérotypes d’adénovirus humains dans les échantillons cliniques ou les cultures cellulaires.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Kit IMAGEN™ Adenovirus
Substances à analyser détectables Antigène de l’adénovirus
Comprend Lame de contrôle positif, liquide de montage, réactif pour adénovirus, instructions d’utilisation
Quantité 50 dosages