Learn More
Thermo Scientific™ Kit IMAGEN™ Chlamydia de test d’immunofluorescence directe
Code produit 13225779
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 dosages
Conditionnement:
50 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13225779 50 dosages 50 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13225779 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur K6101112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1130.00€
    622.05€ / 50 tests
    Économisez 507.95€
    44% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Détectez et identifiez rapidement les chlamydiae dans les échantillons cliniques ou les cultures cellulaires grâce à ce test d’immunofluorescence directe.
Détectez rapidement la chlamydia dans les échantillons uro-génitaux et ophtalmiques humains et confirmez la présence de chlamydiae dans les cultures cellulaires avec le kit Thermo Scientific™ IMAGEN™ Chlamydia. Ce test d’immunofluorescence directe utilise un anticorps monoclonal spécifique au genre contre l’antigène lipopolysaccharidique de la chlamydia présent dans toutes les souches connues des chlamydiae.
La chlamydia trachomatis a été reconnue comme une cause fréquente de maladies sexuellement transmissibles1,2. Il a été démontré qu’elle provoque une variété d’infections humaines, dont certaines peuvent être asymptomatiques.
Utilisez le kit IMAGEN Chlamydia Direct comme méthode rapide, sensible et spécifique pour la détection et l’identification directes de Chlamydiae dans les échantillons cliniques ou les cultures cellulaires.
  • Résultats rapides : en un peu plus de 30 minutes après la réception de l’échantillon ou de la culture à tester
  • Simple : les réactifs prêts à l’emploi ainsi que tous les tests IMAGEN suivent la même méthodologie de base
  • Sensibilité et spécificité excellentes : les anticorps de haute qualité et bien caractérisés utilisés dans le dosage offrent une sensibilité et une spécificité excellentes
  • Résultats faciles à lire
  • Longue durée de conservation : généralement 24 mois
Les Chlamydiae sont des parasites intracellulaires obligatoires étroitement liés aux bactéries à gram négatif1. Le genre Chlamydia contient trois espèces connues : Chlamydia trachomatis, Chlamydia psittaci et Chlamydia pneumoniae. Le cycle de vie de Chlamydiae est complexe, mais deux structures principales sont reconnues : le corps élémentaire infectieux et le corps réticulé.
Il existe actuellement trois principales méthodes de diagnostic utilisées pour détecter la Chlamydia dans des échantillons cliniques. La première méthode isole l’organisme et le visualise ; les corps élémentaires viables présents dans les échantillons cliniques infectent les cellules des cultures tissulaires et les inclusions qui en résultent sont mises en évidence par des techniques de coloration comme l’iode ou l’immunofluorescence. La deuxième méthode porte sur la démonstration directe de Chlamydia dans des échantillons cliniques à l’aide d’un anticorps monoclonal marqué par la fluorescéine. La troisième méthode porte sur l’immunodosage enzymatique (par exemple, kit IDEIA™ PCE Chlamydia) pour déterminer la présence de l’antigène Chlamydia dans les échantillons cliniques3.
Des techniques d’immunofluorescence directe utilisant des anticorps monoclonaux marqués à la fluorescéine4,5,6 ont révélé une bonne corrélation par rapport aux techniques de culture cellulaire pour la détection de C. trachomatis.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Kit IMAGEN™ Chlamydia
Substances à analyser détectables Antigène de la chlamydia
Type Kit de test de Chlamydia
À utiliser avec (application) Détection d’immunoessai enzymatique
Comprend 2 x lames de contrôle positif, liquide de montage, Chlamydia réactif de test, instructions d’utilisation
Quantité 50 dosages