Learn More
Thermo Scientific™ Lame de contrôle positif du virus de l’herpès simplex IMAGEN™
Description
Validez vos procédures de test avec la lame de contrôle positif du virus herpès simplex Thermo Scientific™ IMAGEN™
Validez vos procédures de test avec la lame de contrôle positif du virus de l’herpès simplex Thermo Scientific™ IMAGEN™. Une lame de microscope en verre recouverte de téflon avec deux puits distincts de 6 mm de diamètre contenant des cellules de fibroblastes humains fixées à l’acétone et infectées par le virus de l’herpès simplex de type 1 (VHS 1) ou le virus de l’herpès simplex de type 2 (VHS 2).
Avec étuis étanches dans un sachet rempli d’azote.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific™.
Specifications
Specifications
| Description | Lame de contrôle positif du virus de l’herpès simplex IMAGEN |
| Quantité | 1 lame |