Learn More
Thermo Scientific™ Lame de contrôle positif IMAGEN™ pour hMPV
Code produit 13225329
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 lame
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13225329 1 lame 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13225329 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur S6128302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    840.00€
    722.65€ / 1 pièces
    Économisez 117.35€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Validez vos procédures de test avec la lame de contrôle hMPV.
Validez vos procédures de test avec la lame de contrôle positif Thermo Scientific™ IMAGEN™ hMPV, une lame de microscope en verre revêtue de téflon avec deux zones séparées de puits de 6 mm de diamètre contenant des cellules fibroblastes humaines fixées à l’acétone infectées par l’antigène hMPV.
Avec étuis étanches dans un sachet rempli d’azote.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Lame de contrôle IMAGEN hMPV
Quantité 1 lame