Learn More
Thermo Scientific™ Kit IMAGEN™ pour virus herpès simplex (HSV) utilisant un test par immunofluorescence directe
Code produit 13275779
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 dosages
Conditionnement:
50 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13275779 50 dosages 50 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13275779 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur K6106112
 Article restreint
En stock
Effectuez une détection et une identification rapides du HSV1 et du HSV2 dans les cultures cellulaires grâce à ce dosage d’immunofluorescence directe.
Le test de typage du virus de l’herpès simplex IMAGEN™ est un test d’immunofluorescence directe qualitatif pour la détection et le typage du HSV 1 et du HSV 2 dans les cultures cellulaires.
Le VHS est une infection commune et universelle qui se produit chez les humains, associée à un large éventail de maladies cliniques chez les personnes immunocompétentes et immunodéprimées. Le VHS1 et le VHS 2 sont souvent impliqués dans des infections vésiculaires localisées de la peau, de la conjonctive et des muqueuses de la bouche ou des organes génitaux1, 2,3.
Utilisez le kit IMAGEN Virus Herpes Simplex (HSV) comme méthode rapide, sensible et spécifique pour la détection et la différenciation des isolats VHS1 et VHS2 dans les monocouches de culture cellulaire.
  • Résultats rapides : obtenus en un peu plus de 30 minutes après la réception de l’échantillon ou de la culture à tester
  • Simplicité : les réactifs prêts à l’emploi ainsi que tous les tests IMAGEN suivent la même méthodologie de base
  • Sensibilité et spécificité excellentes : les anticorps de haute qualité et bien caractérisés utilisés dans le dosage offrent une sensibilité et une spécificité excellentes.
  • Résultats faciles à lire
  • Longue durée de conservation : généralement 24 mois.
Le virus de l’herpès simplex est un virus d’ADN qui contient une nucléocapside icosaédrique entourée d’une enveloppe contenant des lipides. Le VHS humain est classé dans la famille des Herpesviridae et fait partie de la sous-famille des Alphaherpesvirinae. Le genre Simplexvirus comprend deux espèces de type virus herpès simplex humain, VHS1 et HVHS24.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Kit du virus de l’herpès (HSV) IMAGEN
Substances à analyser détectables Glycoprotéines HSV spécifiques à HSV1 ou HSV2
Comprend Lame de contrôle positive 2 x 2, liquide de montage, réactif HSVde type 1, réactif HSV de type2, instructions d’utilisation
Quantité 50 dosages