Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mésylate d’imatinib, 98 %
Code produit 15648715 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15648715 1 g 1g
15658715 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15648715 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 461080010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    245.00€
    205.65€ / 1g
    Économisez 39.35€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 220127-57-1 | C30H35N7O4S | 589.72 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 220127-57-1
Formule moléculaire C30H35N7O4S
Poids moléculaire (g/mol) 589.72
Numéro MDL MFCD04307699
Clé InChI YLMAHDNUQAMNNX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme imatinib mesylate, gleevec, glivec, imatinib mesilate, imatinib methanesulfonate, imatinib mesylate sti571, imatinib monomesylate, unii-8a1o1m485b, imatinib, methanesulfonate salt
CID PubChem 123596
ChEBI CHEBI:31690
Nom IUPAC N-(4-methyl-3-{[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino}phenyl)-4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzamide; methanesulfonic acid
SMILES CS(O)(=O)=O.CN1CCN(CC2=CC=C(C=C2)C(=O)NC2=CC=C(C)C(NC3=NC=CC(=N3)C3=CC=CN=C3)=C2)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Imatinib mesylate
Point de fusion 209.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 589.71
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Imatinib mesylate, 98%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Imatinib mesylate