Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mésylate d’imatinib, 98 %
Code produit 15658715 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15658715 5 g 5g
15648715 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15658715 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 461080050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    690.00€
    576.65€ / 5g
    Économisez 113.35€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 220127-57-1 | C30H35N7O4S | 589.72 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 220127-57-1
Formule moléculaire C30H35N7O4S
Poids moléculaire (g/mol) 589.72
Numéro MDL MFCD04307699
Clé InChI YLMAHDNUQAMNNX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme imatinib mesylate, gleevec, glivec, imatinib mesilate, imatinib methanesulfonate, imatinib mesylate sti571, imatinib monomesylate, unii-8a1o1m485b, imatinib, methanesulfonate salt
CID PubChem 123596
ChEBI CHEBI:31690
Nom IUPAC Acide méthanesulfonique ; 4-[(4-méthylpipérazin-1-yl)méthyle]-N-[4-méthyle-3-[(4-pyridine-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]phényl]benzamide
SMILES CS(O)(=O)=O.CN1CCN(CC2=CC=C(C=C2)C(=O)NC2=CC=C(C)C(NC3=NC=CC(=N3)C3=CC=CN=C3)=C2)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Imatinib mesylate
Point de fusion 209.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 589.71
Pourcentage de pureté 98%