Learn More
Imazalil, MedChemExpress
Code produit 16428636
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16428636 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16428636 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1134
MedChemExpress Imazalil (Enilconazole) is a fungicide, widely used in agriculture, particularly in the growing of citrus fruits, also used in veterinary medicine as a topical antimycotic.
Imazalil (Enilconazole) is a fungicide, widely used in agriculture, particularly in the growing of citrus fruits, also used in veterinary medicine as a topical antimycotic.
Spécification
Nom chimique ou matériau Imazalil
Forme physique Solid
CAS 35554-44-0
Couleur Jaune clair
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H14Cl2N2O
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme Enilconazole
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (336.50 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (67.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=CCOC(C1=CC=C(Cl)C=C1Cl)CN2C=CN=C2
Poids moléculaire (g/mol) 297.18
Poids de la formule 297.18
Pourcentage de pureté 99.2%
Qualité Research