Learn More
Imazalil, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Imazalil |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H14Cl2N2O/c1-2-7-19-14(9-18-6-5-17-10-18)12-4-3-11(15)8-13(12)16/h2-6,8,10,14H,1,7,9H2 |
| Poids de la formule | 296.0483 |