Learn More
IMD-0354, MedChemExpress
Code produit 16463528
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16463528 10 mg
16406257 5 mg
16439966 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16463528 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10172
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress IMD-0354 (IKK2 Inhibitor V) is a selective IKKβ inhibitor which inhibits NF-κB activity. IMD0354 inhibits TNF-α induced NF-κB transcription activity with an IC50 of 1.2 uM.
IMD-0354 (IKK2 Inhibitor V) is a selective IKKβ inhibitor which inhibits NF-κB activity. IMD0354 inhibits TNF-α induced NF-κB transcription activity with an IC50 of 1.2 uM.
Spécification
Nom chimique ou matériau IMD-0354
CAS 978-62-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H8ClF6NO2
Quantité 10 mg
Synonyme IKK2 Inhibitor V
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (260.64 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C1)C2=CC(Cl)=CC=C2O
Poids moléculaire (g/mol) 383.67
Poids de la formule 383.67
Pourcentage de pureté 99.77%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease