Learn More
IMD 0354, TRC
Code produit 30403086
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30403086 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30403086 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI26865025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-5-chloro-2-hydroxy-benzamide
CAS 978-62-1
Formule moléculaire C15H8ClF6NO2
Quantité 25 mg
Synonyme IMD 0354, 5-Chloro-α,α,α,α',α',α'-hexafluoro-3',5'-salicyloxylidide N-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-5-chloro-2-hydroxybenzamide
Formule InChI InChI=1S/C15H8ClF6NO2/c16-9-1-2-12(24)11(6-9)13(25)23-10-4-7(14(17,18)19)3-8(5-10)15(20,21)22/h1-6,24H,(H,23,25)
SMILES Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)Nc2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Poids moléculaire (g/mol) 383.67