Learn More
iMDK, Tocris Bioscience™
Code produit 30002021
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30002021 50 mg 50mg
30002009 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30002021 Fournisseur Tocris Bioscience Code fournisseur 5126/50
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Suppressor of MDK expression; inhibits PI 3-K signaling
Suppressor of endogenous midkine (MDK) expression. Inhibits PI 3-K signaling in H441 lung adenocarcinoma cells. Selectively attenuates growth of MDK-expressing cancer cells. Induces apoptosis in H441 cells and suppresses growth of H441 cell xenografts in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 881970-80-5
Formule moléculaire C21H13FN2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 376.405
Clé InChI IWFKQTWYILKFGE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme imdk, 3-2-4-fluorobenzyl imidazo 2,1-b 1,3 thiazol-6-yl-2h-chromen-2-one, 3-2-4-fluorophenyl methyl imidazo 2,1-b thiazol-6-yl-2h-1-benzopyran-2-one, 3-2-4-fluorophenyl methyl imidazo 2,1-b 1,3 thiazol-6-yl chromen-2-one, 3-2-4-fluorophenyl methyl imidazo 2,1-b 1,3-thiazolin-6-yl chromen-2-one
CID PubChem 15991416
Nom IUPAC 3-[2-[(4-fluorophenyl)methyl]imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-yl]chromen-2-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)O2)C3=CN4C=C(SC4=N3)CC5=CC=C(C=C5)F
Spécification
Nom chimique ou matériau iMDK
Quantité 50 mg
Poids de la formule 376.4