Learn More
Gibco™ IMDM
Code produit 11510596 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 500 ml
500 ml
Conditionnement:
5000mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11510596 500 ml 500mL
11520596 10 x 500 ml 5000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11510596 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 21980032
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
IMDM
L’IMDM (milieu Dulbecco modifié d'Iscove) est parfaitement adapté aux cultures cellulaires de haute densité à prolifération rapide, notamment aux cellules Jurkat, COS-7 et macrophages. Nous proposons une grande variété de modifications du milieu IMDM Gibco™ pour toute une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
L’IMDM (modification du milieu Eagle modifié de Dulbecco) comprend du sélénium ainsi que des amino-acides et des vitamines supplémentaires. De plus, ce milieu unique est exempt de fer, le nitrate de potassium remplaçant le nitrate de fer.
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
La solution Gibco™ IMDM est fabriquée dans une installation conforme aux bonnes pratiques de fabrication courantes située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu IMDM Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (12440-053). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
L’IMDM ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi l’IMDM nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). L’IMDM utilise un système tampon au bicarbonate de sodium (3,024 g/l) qui nécessite, par conséquent, un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu IMDM
Avec additifs Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Sans additif Sans α±-thioglycérol, Sans 2-mercaptoéthanol
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 500 ml
Certifications/Conformité Normes ISO 13485, FDA
pH 6,9 à 7,3
État réglementaire Pour diagnostic in vitro
Contenu et stockage 2 à 8 °C
Description Milieu IMDM, 500 ml, concentration 1 X, forme liquide, avec L-glutamine, rouge de phénol, pyruvate de sodium, pH de 6,9 à 7,3, durée de conservation de 12 mois, osmolalité entre 270 et 310 mOsm/kg, soluble dans l’eau, utilisé pour la culture de cellules d