Description
L’IMDM (milieu Dulbecco modifié d'Iscove) est parfaitement adapté aux cultures cellulaires de haute densité à prolifération rapide, notamment aux cellules Jurkat, COS-7 et macrophages. Nous proposons une grande variété de modifications du milieu IMDM Gibco™ pour toute une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
L’IMDM (modification du milieu Eagle modifié de Dulbecco) comprend du sélénium ainsi que des amino-acides et des vitamines supplémentaires. De plus, ce milieu unique est exempt de fer, le nitrate de potassium remplaçant le nitrate de fer.
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
La solution Gibco™ IMDM est fabriquée dans une installation conforme aux bonnes pratiques de fabrication courantes située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu IMDM Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (12440-053). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
L’IMDM ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi l’IMDM nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). L’IMDM utilise un système tampon au bicarbonate de sodium (3,024 g/l) qui nécessite, par conséquent, un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
L’IMDM (modification du milieu Eagle modifié de Dulbecco) comprend du sélénium ainsi que des amino-acides et des vitamines supplémentaires. De plus, ce milieu unique est exempt de fer, le nitrate de potassium remplaçant le nitrate de fer.
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
La solution Gibco™ IMDM est fabriquée dans une installation conforme aux bonnes pratiques de fabrication courantes située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu IMDM Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (12440-053). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
L’IMDM ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi l’IMDM nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). L’IMDM utilise un système tampon au bicarbonate de sodium (3,024 g/l) qui nécessite, par conséquent, un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Spécification
Spécification
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu IMDM |
| Avec additifs | Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium |
| Sans additif | Sans α±-thioglycérol, Sans 2-mercaptoéthanol |
| À utiliser avec (application) | Culture de cellules de mammifères |
| Quantité | 10 x 500 ml |
| Certifications/Conformité | Normes ISO 13485, FDA |
| pH | 6,9 à 7,3 |
| État réglementaire | Pour diagnostic in vitro |
| Afficher plus |