Learn More
Gibco™ Supplément IMDM, GlutaMAX™
Code produit 11514456 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 500 ml
500 ml
Conditionnement:
10 PCS
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11514456 10 x 500 ml 10 PCS
11504456 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11514456 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 31980048
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Supplément IMDM, GlutaMAX™
Le milieu de Dulbecco modifié par Iscove (IMDM) est parfaitement adapté aux cultures cellulaires de haute densité à prolifération rapide, notamment aux cellules Jurkat, COS-7 et macrophages. Nous proposons une grande variété de modifications du milieu IMDM Gibco™ pour toute une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
IMDM, une modification du milieu de Eagle modifié par Dulbecco, inclut du sélénium ainsi que des amino-acides et des vitamines supplémentaires. De plus, ce milieu unique est exempt de fer, le nitrate de potassium remplaçant le nitrate de fer. L’IMDM Gibco™ avec supplément GlutaMAX ™ minimise l’accumulation d’ammoniac toxique et améliore la viabilité et la croissance des cellules dans un format facile à utiliser.
Usage prévu du produit
Réservé à un usage diagnostique in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Système de fabrication et de qualité BPFa
L’IMDM Gibco™ est fabriqué dans un établissement conforme aux BPFa, situé à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu IMDM Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island. Ce site, certifié par la norme ISO 13485, est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux.
Le milieu IMDM ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi le milieu IMDM nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu IMDM utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (3,024 g/l). Il nécessite, par conséquent, un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu Dulbecco modifié de Iscove
Avec additifs GlutaMAX, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Sans additif Sans α±-thioglycérol, Sans 2-mercaptoéthanol
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 10 x 500 ml
Certifications/Conformité Normes ISO 13485, FDA
pH 6,9 à 7,3
Contenu et stockage 2 à 8 °C
Description Milieu de Dulbecco modifié d’Iscove, 10 x 500 ml, liquide, concentration de 1 X, pH de 6,9 à 7,3, avec Glutamax™, rouge de phénol, pyruvate de sodium, durée de conservation de 12 mois, osmolalité de 270 à 310 mOsm/kg, pour culture cellulaire de mamm