Learn More
Gibco™ IMDM, poudre
Code produit 11514496 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 L
1 L
Conditionnement:
10L
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11514496 10 L 10L
10184932 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11514496 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 42200030
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
IMDM, poudre
L’IMDM (milieu Dulbecco modifié d'Iscove) est parfaitement adapté aux cultures cellulaires de haute densité à prolifération rapide, notamment aux cellules Jurkat, COS-7 et macrophages. Nous proposons une grande variété de modifications du milieu IMDM Gibco™ pour toute une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
L’IMDM (modification du milieu Eagle modifié de Dulbecco) comprend du sélénium ainsi que des amino-acides et des vitamines supplémentaires. De plus, ce milieu unique est exempt de fer, le nitrate de potassium remplaçant le nitrate de fer.
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
La solution Gibco™ IMDM est fabriquée dans une installation conforme aux bonnes pratiques de fabrication courantes située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au Gibco™ IMDM fabriqué sur notre site situé à Grand Island. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
L’IMDM ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi l’IMDM nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). L’IMDM utilise un système tampon au bicarbonate de sodium (3,024 g/l) qui nécessite, par conséquent, un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Le milieu de culture cellulaire Gibco™ sous forme poudreuse nécessite une supplémentation en bicarbonate de sodium, un ajustement du pH et une filtration au moment de la préparation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Poudre
Type de produit Milieu Dulbecco modifié de Iscove
Avec additifs Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Sans additif Sans α±-thioglycérol, Sans 2-mercaptoéthanol
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 10 L
Certifications/Conformité Normes ISO 13485, FDA
pH 4,4 à 4,8
Contenu et stockage 2 à 8 °C
Description Milieu Dulbecco modifié de Iscove, 10 L, poudre, 4,4 à 4,8 pH, avec L-glutamine, rouge de phénol, pyruvate de sodium, durée de conservation de 36 mois, osmolalité de 215 à 245 mOsm/kg, pour culture de cellules de mammifères