Learn More
R&D Systems™ Imetit dihydrobromide
Code produit 30002172
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30002172 50 mg 50mg
18025992 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30002172 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 0729/50
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Standard H3 and H4 agonist (H3 > H4)
An extremely potent, high affinity agonist at H3 and H4 receptors (Ki values are 0.3 and 2.7 nM respectively). Induces shape change in eosinophils with an EC50 of 25 nM. Centrally active following systemic administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32385-58-3
Formule moléculaire C6H12Br2N4S
Spécification
Nom chimique ou matériau Imetit dihydrobromide
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 332.06
Pureté >98%
Poids moléculaire 332.06